Tisk…
Vizmut, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265462-100G 265462-500G
SIAL265462-100GEA 2140 CZK
SIAL265462-100G SIAL265462-500G
Vizmut, powder, Sigma-Aldrich®
Vizmut
Vzorec: Bi
MW: 208.98
Bod varu: 1490
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297