Tisk…
Vizmut ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10766.06 10766.14 10766.22
10766.06EA 3170 CZK
10766.06 10766.14 10766.22
Vizmut ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Vizmut
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
MW: 208.98
Bod varu: 1490
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297