Tisk…
Vizmut ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10111.36 10111.22
10111.36EA 7620 CZK
10111.36 10111.22
Vizmut ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Vizmut
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
MW: 208.98
Bod varu: 1490
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297