Tisk…
Vizmut ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10110.22 10110.36 10110.A3
10110.22EA 2050 CZK
10110.22 10110.36 10110.A3
Vizmut ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Vizmut
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.8-4.6g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
MW: 208.98
Bod varu: 1490
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297