Tisk…
Vizmut 99.5%, powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
318091000 318095000
ACRO318091000EA 2380 CZK
ACRO318091000 ACRO318095000
Vizmut 99.5%, powder -100 mesh
Vizmut
Vzorec: Bi
MW: 208.98
Bod varu: 1490
Bod tání: 271 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01297
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %