Tisk…
Vizmut ≥99.997% (metals basis), granule 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
44807.22 44807.36 44807.A3
44807.22EA 5260 CZK
44807.22 44807.36 44807.A3
Vizmut ≥99.997% (metals basis), granule 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Vizmut
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
Bod varu: 1490 °C (1013 hPa)
Bod tání: 271…272 °C
Hustota: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297