Tisk…
Vizmut ≥99.99% (metals basis), needles
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41485.22 41485.36 41485.A3
41485.22EA 2570 CZK
41485.22 41485.36 41485.A3
Vizmut ≥99.99% (metals basis), needles
Vizmut
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
MW: 208.98
Bod varu: 1490
Bod tání: 271…272 °C
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297