Tisk…
Vizmut ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35854.14 35854.22
35854.14EA 9130 CZK
35854.14 35854.22
Vizmut ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Vizmut
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
MW: 208.98
Bod varu: 1490
Bod tání: 271…272 °C
Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297