Tisk…
Vizmut ≥99.99% (metals basis), pieces ≤ 10 cm (3.9 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
12208.30 12208.A1 12208.A7
12208.30EA 3430 CZK
12208.30 12208.A1 12208.A7
Vizmut ≥99.99% (metals basis), pieces ≤ 10 cm (3.9 in)
Vizmut
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
Bod varu: 1490 °C (1013 hPa)
Bod tání: 271…272 °C
Hustota: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297