Tisk…
Vizmut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10109.22 10109.36 10109.A3
10109.22EA 2580 CZK
10109.22 10109.36 10109.A3
Vizmut ≥99.998% (metals basis), needles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Vizmut
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approximately 1.5mm diameter Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
Bod varu: 1490 °C (1013 hPa)
Bod tání: 271…272 °C
Hustota: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297