Tisk…
Vizmut ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
00915.30 00915.A1
00915.30EA 6700 CZK
00915.30 00915.A1
Vizmut ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Vizmut
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Vzorec: Bi
MW: 208,98 g/mol
Bod varu: 1490 °C (1013 hPa)
Bod tání: 271…272 °C
Hustota: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134033
CAS číslo: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297