Tisk…
Antimon 1-5 mm, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
452343-10G 452343-50G
SIAL452343-10GEA 5390 CZK
SIAL452343-10G SIAL452343-50G
Antimon 1-5 mm, Sigma-Aldrich®
Antimony
Vzorec: Sb
Bod varu: 1637 °C (1013 hPa)
Bod tání: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733