Tisk…
Antimon ≥99.8% (metals basis), broken rod, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
45047.A3 45047.36
45047.A3EA 23540 CZK
45047.A3 45047.36
Antimon ≥99.8% (metals basis), broken rod, Length: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimony
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Broken pieces from cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
MW: 121.76
Bod varu: 1637
Bod tání: 630
Hustota: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733