Tisk…
Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00428.06 00428.14 00428.22
00428.06EA 1710 CZK
00428.06 00428.14 00428.22
Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Bod varu: 1637 °C (1013 hPa)
Bod tání: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733