Tisk…
cín, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
217697-100G 217697-500G
SIAL217697-100GEA 2360 CZK
SIAL217697-100G SIAL217697-500G
cín, Sigma-Aldrich®
cín
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587