Tisk…
cín Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07806.0250 1.07806.1000
1.07806.0250EA 5000 CZK
1.07806.0250 1.07806.1000
cín Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
cín
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 232 °C
Molar Mass 118.71 g/mol
Boiling Point 2260 °C (1013 hPa)
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)