Tisk…
cín, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
43461.22 43461.14
43461.22EA 26020 CZK
43461.22 43461.14
cín, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
cín
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587