Tisk…
cín ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
43341.BY 43341.BU
43341.BYEA 14420 CZK
43341.BY 43341.BU
cín ≥99.98% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
cín
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-31-5 Molecular Formula: Sn Formula Weight: 118.710 Physical Form: ≈9.23g/cm Density: 7.310 MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,310
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587