Tisk…
cín ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 19360 CZK
43308.HP 43308.GH 43308.FI
cín ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
cín
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587