cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
43236.GH
43236.HP
43236.FI
43236.GHEA
6520
CZK
43236.GH
43236.HP
43236.FI
cín ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
cín
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈36g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn MW: 118,71 g/mol Bod varu: 2270 °C (1013 hPa) Bod tání: 232 °C Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS číslo: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |