Tisk…
cín ≥99.5%, mossy ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
39640.18 39640.30
39640.18EA 1400 CZK
39640.18 39640.30
cín ≥99.5%, mossy ACS
cín
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-31-5 Density: 7.310G/CC Odour: Odourless Melting Point: 231.9 deg C Boiling Point: 2270 deg C MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587