Tisk…
cín ≥99.5%, granule ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
36691.22 36691.36
36691.22EA 1960 CZK
36691.22 36691.36
cín ≥99.5%, granule ACS
cín
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587