Tisk…
cín ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14636.RD 14636.RE
14636.RDEA 4530 CZK
14636.RD 14636.RE
cín ≥99% (metals basis), foil, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
cín
Purity: 99+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈100g/15x27cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587