Tisk…
cín ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11906.G1 11906.G5 11906.G9
11906.G1EA 1530 CZK
11906.G1 11906.G5 11906.G9
cín ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
cín
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587