Tisk…
cín ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11904.BU 11904.BY 11904.CC
11904.BUEA 1920 CZK
11904.BU 11904.BY 11904.CC
cín ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
cín
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈22.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587