Tisk…
cín ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
11013.04EA 1350 CZK
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
cín ≥99.995% (metals basis), powder -100 mesh
cín
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587