cín ≥99.8% (metals basis), shot 8-20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10377.22
10377.36
10377.A3
10377.22EA
2270
CZK
10377.22
10377.36
10377.A3
cín ≥99.8% (metals basis), shot 8-20 mesh
cín
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Bod varu: 2270 °C (1013 hPa) Bod tání: 232 °C Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS číslo: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |