Tisk…
cín ≥99.85% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00941.22 00941.36
00941.22EA 2380 CZK
00941.22 00941.36
cín ≥99.85% (metals basis), powder -100 mesh
cín
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III