Tisk…
cín ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
00929.KF 00929.KJ
00929.KFEA 4020 CZK
00929.KF 00929.KJ
cín ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
cín
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Cast ingot, dimensions are approximate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587