Tisk…

cín 99.5%, powder -100 mesh

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

317811000 317815000
ACRO317811000EA 1620 CZK
ACRO317811000 ACRO317815000
cín 99.5%, powder -100 mesh
cín
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (760 mmHg)
Bod tání: 231,9 °C
Hustota: 7,3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR