Tisk…
cín 99.8%, powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
317801000 317805000
ACRO317801000EA 1620 CZK
ACRO317801000 ACRO317805000
cín 99.8%, powder -325 mesh
cín
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (760 mmHg)
Hustota: 7,3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %