Tisk…
křemík, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
647101-1EA 647101-5EA
SIAL647101-1EAEA 4900 CZK
SIAL647101-1EA SIAL647101-5EA
křemík, Sigma-Aldrich®
křemík
Vzorec: Si
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635