křemík, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
646687-1EA
646687-5EA
SIAL646687-1EAEA
7700
CZK
SIAL646687-1EA
SIAL646687-5EA
křemík, Sigma-Aldrich®
křemík
Vzorec:
Si MW: 28.09 g/mol Hustota: 2.34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS číslo: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...