Tisk…
křemík, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
343250-500G 343250-50G
SIAL343250-500GEA 25040 CZK
SIAL343250-500G SIAL343250-50G
křemík, Sigma-Aldrich®
křemík
Vzorec: Si
MW: 28.09 g/mol
Hustota: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635