Tisk…
křemík ≥98%, crystalline powder APS ≤50 nm, laser synthesised from vapor phase
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44384.09 44384.04 44384.18
44384.09EA 9850 CZK
44384.09 44384.04 44384.18
křemík ≥98%, crystalline powder APS ≤50 nm, laser synthesised from vapor phase
křemík
Purity: 98% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: S.A. 70-100m2/g Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
MW: 28.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08635