Tisk…
křemík ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44185.09 44185.18 44185.30
44185.09EA 3640 CZK
44185.09 44185.18 44185.30
křemík ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
křemík
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635