Tisk…
křemík ≥99.9999% (metals basis), lumps 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
43006.22 43006.36
43006.22EA 2940 CZK
43006.22 43006.36
křemík ≥99.9999% (metals basis), lumps 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
křemík
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
MW: 28.09 g/mol
Hustota: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635