Tisk…
křemík ≥98% (metals basis), crystalline powder -140 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
39688.18 39688.30
39688.18EA 2150 CZK
39688.18 39688.30
křemík ≥98% (metals basis), crystalline powder -140 mesh
křemík
Purity: 98% CAS No.: 7440-21-3 Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
For plasma spraying
Vzorec: Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635