Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 9.5 mm (0.37 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39110.FF 39110.FI
39110.FFEA 4400 CZK
39110.FF 39110.FI
křemík ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 9.5 mm (0.37 in)
křemík
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈14.32g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
MW: 28.09 g/mol
Hustota: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635