Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 12.5 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39109.FF 39109.FI 39109.GH
39109.FFEA 4360 CZK
39109.FF 39109.FI 39109.GH
křemík ≥99.999% (metals basis), plate, Thickness: 12.5 mm (0.5 in)
křemík
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈19.09g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635