Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 2.5cm (0.98 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39102.DM 39102.DO
39102.DMEA 16340 CZK
39102.DM 39102.DO
křemík ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 2.5cm (0.98 in)
křemík
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈11.43g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635