Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), lumps 15 cm (5.9 in) & down
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39101.14 39101.22 39101.A1 39101.A4
39101.14EA 1820 CZK
39101.14 39101.22 39101.A1 39101.A4
křemík ≥99.999% (metals basis), lumps 15 cm (5.9 in) & down
křemík
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635