Tisk…
křemík ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36376.DM 36376.HF
36376.DMEA 11670 CZK
36376.DM 36376.HF
křemík ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, unpolished, Ø 1.6cm (0.6 in)
křemík
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈4.68g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635