Tisk…
křemík ≥98.4% (metals basis), lumps 10 cm (3.9 in) & down
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10335.A1 10335.A7
10335.A1EA 2340 CZK
10335.A1 10335.A7
křemík ≥98.4% (metals basis), lumps 10 cm (3.9 in) & down
křemík
Purity: 98.4% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635