Tisk…
křemík ≥99.9% (metals basis), crystalline powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00311.22 00311.36
00311.22EA 3510 CZK
00311.22 00311.36
křemík ≥99.9% (metals basis), crystalline powder -100 mesh
křemík
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-21-3 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Vzorec: Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635