Tisk…
křemík 99+%, powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
201560100 201561000 201565000
ACRO201560100EA 714 CZK
ACRO201560100 ACRO201561000 ACRO201565000
křemík 99+%, powder -325 mesh
křemík
Vzorec: Si
MW: 28.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08635
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %