Tisk…
Grafit, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
332461-12KG 332461-2.5KG
SIAL332461-12KGEA 15100 CZK
SIAL332461-12KG SIAL332461-2.5KG
Grafit, Sigma-Aldrich®
Grafit
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560