Tisk…
Grafit, powder, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
24489.363EA 6730 CZK
24489.363 24489.460
Grafit, powder, TECHNICAL
Grafit
Vzorec: C
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560