Grafit, rods, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43670.KJ
43670.KG
43670.KJEA
18880
CZK
43670.KJ
43670.KG
Grafit, rods, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Grafit
Physical Form: ≈0.8g/pc
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec:
C Bod tání: 3827 °C Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS číslo: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |