Tisk…
Grafit ≥99% (metals basis), soluble ∼ 7-10 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
43480.A1 43480.30
43480.A1EA 4050 CZK
43480.A1 43480.30
Grafit ≥99% (metals basis), soluble ∼ 7-10 µm
Grafit
Purity: 99% Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560